Tisk…
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906032-10G OR906032-1G OR906032-5G
APOSOR906032-10GEA 7110 CZK
APOSOR906032-10G APOSOR906032-1G APOSOR906032-5G
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864742
CAS číslo: 893755-98-1