Tisk…
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906028-1G
APOSOR906028-1GEA 1990 CZK
APOSOR906028-1G
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193656
CAS číslo: 1192064-63-3