Tisk…
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR906018-1G OR906018-250MG
APOSOR906018-1GEA 5760 CZK
APOSOR906018-1G APOSOR906018-250MG
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid 97%
2-Bromoquinoline-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,0600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705669
CAS číslo: 15733-87-6