Tisk…
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906017-1G OR906017-250MG
APOSOR906017-1GEA 3970 CZK
APOSOR906017-1G APOSOR906017-250MG
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid 98%
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11043014
CAS číslo: 53484-18-7