Tisk…
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906012-1G OR906012-250MG
APOSOR906012-1GEA 4400 CZK
APOSOR906012-1G APOSOR906012-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₅H₃ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697157
CAS číslo: 23002-51-9