Tisk…
1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR906008-1G OR906008-250MG
APOSOR906008-1GEA 13860 CZK
APOSOR906008-1G APOSOR906008-250MG
1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
1,2-Benzisoxazol-6-ol
Vzorec: C₇H₅NO₂
Bod varu: 300 °C
Hustota: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09999144
CAS číslo: 65685-55-4