Tisk…
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
OR9060-5G OR9060-25G
APOSOR9060-5GEA 622 CZK
APOSOR9060-5G APOSOR9060-25G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O₂
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01861223
CAS číslo: 91419-52-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III