2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-3-formylbenzonitrile
OR905987-1G
OR905987-5G
APOSOR905987-1GEA
1660
CZK
APOSOR905987-1G
APOSOR905987-5G
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₄ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08460147 CAS číslo: 165187-24-6 |