Tisk…
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-3-yloxy)-phenylamine
OR905968-1G OR905968-250MG
APOSOR905968-1GEA 2360 CZK
APOSOR905968-1G APOSOR905968-250MG
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline 95%
4-(Pyridin-3-yloxy)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186.2100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07186369
CAS číslo: 80650-45-9