Tisk…
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905966-1G OR905966-250MG
APOSOR905966-1GEA 5100 CZK
APOSOR905966-1G APOSOR905966-250MG
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile 98%
2-Chloro-4-methoxypyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250650
CAS číslo: 1106295-93-5