5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905958-1G
OR905958-5G
APOSOR905958-1GEA
2730
CZK
APOSOR905958-1G
APOSOR905958-5G
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₁₁NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07377301 CAS číslo: 90607-21-9 |