6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905921-1G
OR905921-250MG
APOSOR905921-1GEA
10350
CZK
APOSOR905921-1G
APOSOR905921-250MG
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O MW: 162,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07780793 CAS číslo: 7746-29-4 |