Tisk…
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR905907-5G
APOSOR905907-5GEA 2900 CZK
APOSOR905907-5G
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₆ClN₃O₂
MW: 187,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00834965
CAS číslo: 1458-03-3