Tisk…
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid Benzyl ester, 1-Cbz-4-hydroxypiperidine, 1-Carbobenzoxy-4-piperidinol, 1-Carbobenzoxy-4-hydroxypiperidine, Benzyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidinol, 1-Cbz-4-piperidinol
OR9059-100G
APOSOR9059-100GEA 1660 CZK
APOSOR9059-100G
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,29 g/mol
Bod varu: 167 °C/0,2mmHg
Hustota: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863722
CAS číslo: 95798-23-5