Tisk…
6-Cyano-1-tetralone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905894-1G OR905894-250MG OR905894-5G
APOSOR905894-1GEA 2570 CZK
APOSOR905894-1G APOSOR905894-250MG APOSOR905894-5G
6-Cyano-1-tetralone 98%
6-Cyano-1-tetralone
Vzorec: C₁₁H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179289
CAS číslo: 90401-84-6