2-Thiazoleacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905873-1G
OR905873-250MG
APOSOR905873-1GEA
16770
CZK
APOSOR905873-1G
APOSOR905873-250MG
2-Thiazoleacetic acid 95%
2-Thiazoleacetic acid
Vzorec:
C₅H₅NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02094168 CAS číslo: 188937-16-8 |