4-Bromobutyryl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905872-100G
OR905872-25G
APOSOR905872-100GEA
4300
CZK
APOSOR905872-100G
APOSOR905872-25G
4-Bromobutyryl chloride 97%
4-Bromobutyryl chloride
Vzorec:
C₄H₆BrClO Bod varu: 101 °C/37mmHg Hustota: 1,602 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000753 CAS číslo: 927-58-2 UN: 3265 ADR: 8,II |