Tisk…
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905870-1G OR905870-5G
APOSOR905870-1GEA 6250 CZK
APOSOR905870-1G APOSOR905870-5G
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate
Vzorec: C₈H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040559
CAS číslo: 82578-45-8