Tisk…
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905864-5G
APOSOR905864-5GEA 1950 CZK
APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,2573 g/mol
Bod tání: 197…212 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00233883
CAS číslo: 92149-07-0