Tisk…
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR905856-1G OR905856-250MG
APOSOR905856-1GEA 2400 CZK
APOSOR905856-1G APOSOR905856-250MG
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
5-Amino-2-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
MW: 173,9987 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07778608
CAS číslo: 56621-91-1