Tisk…
4-tert-Butyl-2-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905846-100G OR905846-25G
APOSOR905846-100GEA 5890 CZK
APOSOR905846-100G APOSOR905846-25G
4-tert-Butyl-2-nitrophenol 98%
4-tert-Butyl-2-nitrophenol
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191888
CAS číslo: 3279-07-0