Tisk…
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905841-1G OR905841-250MG
APOSOR905841-1GEA 22950 CZK
APOSOR905841-1G APOSOR905841-250MG
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole 97%
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)thiazole
Vzorec: C8H13N3S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 118113-05-6