Tisk…
2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905834-1G OR905834-250MG
APOSOR905834-1GEA 19440 CZK
APOSOR905834-1G APOSOR905834-250MG
2,3-Dimethoxyquinoxaline 95%
2,3-Dimethoxyquinoxaline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068701
CAS číslo: 6333-43-3