Tisk…
7-Chloro-4-chromanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905815-1G OR905815-5G
APOSOR905815-1GEA 1870 CZK
APOSOR905815-1G APOSOR905815-5G
7-Chloro-4-chromanone 95%
7-Chloro-4-chromanone
Vzorec: C₉H₇ClO₂
MW: 182.6000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744054
CAS číslo: 18385-72-3