Tisk…
Thiazole-5-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Cyanothiazole
OR905805-1G
APOSOR905805-1GEA 3410 CZK
APOSOR905805-1G
Thiazole-5-carbonitrile 95%
Thiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₄H₂N₂S
MW: 110,1371 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797206
CAS číslo: 25742-12-5