tert-Butyl-2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methylpiperidin-4-one, N-BOC protected, tert-Butyl 2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR9058-25G
APOSOR9058-25GEA
3910
CZK
APOSOR9058-25G
tert-Butyl-2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₃ MW: 213,2735 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04035608 CAS číslo: 190906-92-4 |