Tisk…
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905788-1G OR905788-250MG
APOSOR905788-1GEA 5060 CZK
APOSOR905788-1G APOSOR905788-250MG
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C9H12N4
MW: 176,2200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040167
CAS číslo: 122799-98-8