Tisk…
(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905744-1G OR905744-5G
APOSOR905744-1GEA 1990 CZK
APOSOR905744-1G APOSOR905744-5G
(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
(S)-Butyl-2-aminopropanoate
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12796122
CAS číslo: 2885-02-1