Tisk…
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905706-1G OR905706-250MG
APOSOR905706-1GEA 7510 CZK
APOSOR905706-1G APOSOR905706-250MG
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid 95%
2,4-Dichlorothiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₄HCl₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909676
CAS číslo: 62019-56-1