Tisk…
1-Boc-3-piperidone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
OR9057-100G OR9057-25G OR9057-5G
APOSOR9057-100GEA 2150 CZK
APOSOR9057-100G APOSOR9057-25G APOSOR9057-5G
1-Boc-3-piperidone 98%
1-Boc-3-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Bod tání: 35…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631193
CAS číslo: 98977-36-7