4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine, 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
OR905698-25G
APOSOR905698-25GEA
3580
CZK
APOSOR905698-25G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec:
C₆H₇ClN₂S MW: 174,65 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023233 CAS číslo: 17119-73-2 |