Tisk…
2,5-Dimethoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905695-1G OR905695-5G
APOSOR905695-1GEA 1910 CZK
APOSOR905695-1G APOSOR905695-5G
2,5-Dimethoxyphenol 95%
2,5-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
MW: 154,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094237
CAS číslo: 18113-18-3