Tisk…
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905691-1G OR905691-250MG
APOSOR905691-1GEA 1560 CZK
APOSOR905691-1G APOSOR905691-250MG
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄HCl₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16615251
CAS číslo: 127426-30-6