Tisk…
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905682-5G
APOSOR905682-5GEA 1700 CZK
APOSOR905682-5G
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole
Vzorec: C₅H₆BrNS
MW: 192,0768 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501629
CAS číslo: 29947-24-8