5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905656-1G
OR905656-250MG
APOSOR905656-1GEA
3610
CZK
APOSOR905656-1G
APOSOR905656-250MG
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine
Vzorec:
C₆H₅N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09834820 CAS číslo: 51647-90-6 |