Tisk…
2-Amino-3-methoxybenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905652-1G OR905652-250MG
APOSOR905652-1GEA 1910 CZK
APOSOR905652-1G APOSOR905652-250MG
2-Amino-3-methoxybenzonitrile 96%
2-Amino-3-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744022
CAS číslo: 148932-68-7