Tisk…
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-8-methylsulphanyl-imidazo[1,2-a]pyrazine
OR905621-100MG OR905621-1G OR905621-250MG
APOSOR905621-100MGEA 7770 CZK
APOSOR905621-100MG APOSOR905621-1G APOSOR905621-250MG
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₈H₉N₃S
MW: 179,2422 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17215754
CAS číslo: 1094070-46-8