Tisk…
Ethyl-2-ethylacetoacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905609-100G OR905609-500G
APOSOR905609-100GEA 2650 CZK
APOSOR905609-100G APOSOR905609-500G
Ethyl-2-ethylacetoacetate 98%
Ethyl-2-ethylacetoacetate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039898
CAS číslo: 607-97-6