Tisk…
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR905603-25G OR905603-5G
APOSOR905603-25GEA 6680 CZK
APOSOR905603-25G APOSOR905603-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine
Vzorec: C₇H₅BrN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09834823
CAS číslo: 455280-00-9