3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905595-5G
APOSOR905595-5GEA
1700
CZK
APOSOR905595-5G
3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide 95%
3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide
Vzorec:
C5H13Br2N MW: 246,9714 g/mol Bod tání: 107…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11109991 CAS číslo: 5845-30-7 |