2-Amino-3-methoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905592-1G
OR905592-250MG
OR905592-5G
APOSOR905592-1GEA
5060
CZK
APOSOR905592-1G
APOSOR905592-250MG
APOSOR905592-5G
2-Amino-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Amino-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₉NO₂ MW: 151,162 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09999245 CAS číslo: 70127-96-7 |