Tisk…
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR905560-1G OR905560-250MG OR905560-5G
APOSOR905560-1GEA 16960 CZK
APOSOR905560-1G APOSOR905560-250MG APOSOR905560-5G
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Vzorec: C₈H₈BrN₃
Bod tání: 120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 499770-76-2