Tisk…
Cycloheptyl isocyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905473-100MG OR905473-1G OR905473-250MG
APOSOR905473-100MGEA 5390 CZK
APOSOR905473-100MG APOSOR905473-1G APOSOR905473-250MG
Cycloheptyl isocyanide 95%
Cycloheptyl isocyanide
Vzorec: C₈H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664622
CAS číslo: 134420-07-8