Tisk…
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905458-1G OR905458-5G
APOSOR905458-1GEA 2820 CZK
APOSOR905458-1G APOSOR905458-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002591
CAS číslo: 156-39-8