Benzyl isocyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905439-1G
OR905439-5G
APOSOR905439-1GEA
0
CZK
APOSOR905439-1G
APOSOR905439-5G
Benzyl isocyanide 95%
Benzyl isocyanide
Vzorec:
C₈H₇N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000004 CAS číslo: 10340-91-7 |