Tisk…
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905437-1G OR905437-250MG
APOSOR905437-1GEA 11180 CZK
APOSOR905437-1G APOSOR905437-250MG
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02665228
CAS číslo: 89096-75-3