Tisk…
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905389-1G OR905389-250MG
APOSOR905389-1GEA 4630 CZK
APOSOR905389-1G APOSOR905389-250MG
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Vzorec: C10H14ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026775
CAS číslo: 861368-85-6