Tisk…
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905384-1G OR905384-250MG
APOSOR905384-1GEA 11870 CZK
APOSOR905384-1G APOSOR905384-250MG
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 164738-44-7