Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905297-1G
OR905297-5G
APOSOR905297-1GEA
1820
CZK
APOSOR905297-1G
APOSOR905297-5G
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₅NS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09751294 CAS číslo: 55219-11-9 |