Tisk…
7-Hydroxypyrazolo[4,3-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905295-100MG OR905295-5G
APOSOR905295-100MGEA 0 CZK
APOSOR905295-100MG APOSOR905295-5G
7-Hydroxypyrazolo[4,3-d]pyrimidine 95%
7-Hydroxypyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₅H₄N₄O
MW: 136,1115 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234378
CAS číslo: 13877-55-9